296821
Nonane
anhydrous, ≥99%
Sinônimo(s):
n-Nonane
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 1613
densidade de vapor
4.41 (vs air)
pressão de vapor
0.18 psi ( 37.7 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
401 °F
Lim. expl.
2.9 %
Impurezas
<0.005% water
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
p.e.
151 °C (lit.)
pf
−53 °C (lit.)
densidade
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Metabolomic analysis reveals Ligilactobacillus salivarius CCFM 1266 fermentation improves dairy product quality.: The research demonstrates the use of nonane as a volatile organic compound (VOC) marker in metabolomic studies to assess the quality improvement in dairy products through fermentation processes, enhancing food quality control (Yan et al., 2024).
- Study on the effect of enzymolysis combined fermentation on reducing the off-flavor of egg white powder.: This paper discusses the application of nonane as an indicator for measuring the reduction of off-flavors in egg white powder, providing insights into improving the sensory attributes of food products (Chen et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?