Documentos Principais
8.06910
Sigma-Aldrich
n-Octane
for synthesis
Sinônimo(s):
n-Octane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CH3
Número CAS:
Peso molecular:
114.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
203-892-1
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥99% (GC)
p.e.:
125-126 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
14 hPa ( 20 °C)
pressão de vapor
14 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
210 °C
Lim. expl.
0.8-6.5 % (v/v)
p.e.
125-126 °C/1013 hPa
pf
-57 °C
temperatura de transição
flash point 13 °C
densidade
0.70 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
n-octane is a hydrocarbon compound used as a solvent, cleaning agent, fuel additive, or reaction agents.
Aplicação
n-Octane is used as:
  • A oil phase in the preparation of zinc carbonate particles by reverse microemulsion technique.
  • As a diluents in the solvent extraction of REEs(rare-earth elements) with extracting agent D2EHPA [di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid].
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.702 - 0.704
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Synthesis of zinc carbonate hydroxide nanoparticles using microemulsion process
Alhawi T, et al.
Procedia Engineering, 102, 346-355 (2015)