412236
Octane
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
n-Octane
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
11 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
428 °F
Lim. expl.
6.5 %
dilution
(for analytical testing)
índice de refração
n20/D 1.398 (lit.)
p.e.
125-127 °C (lit.)
pf
−57 °C (lit.)
densidade
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Selective hydrogenation of furfural.
- Metal-free oxidation of aromatic thiophenes to sulfones.
- Ni-catalyzed β-alkylation of alcohols.
- Enzyme-catalyzed epoxidation of unconjugated terminal alkenes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?