Key Documents
H2198
Sigma-Aldrich
Heptano
greener alternative
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Hidreto de heptilo, n-Heptano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
433 °F
Lim. expl.
7 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
pf
−91 °C (lit.)
densidade
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). O heptano é um solvente preferível do ponto de vista ambiental e uma alternativa mais ecológica ao hexano e, portanto foi elevado à categoria de “solventes e auxiliares mais seguros”. Clique aqui para obter mais informações.
Aplicação
Alternativas mais ecológicas ao hexano.
Características e benefícios
Alternativa mais ecológica ao hexano.
Embalagem
Outras notas
Recipientes Pure-Pac® II requerem o acoplador Micromatic MacroValve para dispensação de solventes, Z560723.
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
n-Heptano for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.04379
n-Heptano
Heptano Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Supelco
HX0078
Heptano
Tolueno ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179418
Tolueno
Heptano hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03654
Heptano
n-Heptano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04390
n-Heptano
Arun K Kota et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(43), 5838-5843 (2012-08-30)
Hierarchically structured, superoleophobic surfaces are demonstrated that display one of the lowest contact angle hysteresis values ever reported - even with extremely low-surface-tension liquids such as n-heptane. Consequently, these surfaces allow, for the first time, even ≈2 μL n-heptane droplets
Bing Chen et al.
Journal of hazardous materials, 188(1-3), 369-374 (2011-02-26)
The influence of the initial fuel temperature on the burning behavior of n-heptane pool fire was experimentally studied at the State Key Laboratory of Fire Science (SKLFS) large test hall. Circular pool fires with diameters of 100mm, 141 mm, and
Jovana Zečević et al.
Nature, 528(7581), 245-248 (2015-12-15)
The ability to control nanoscale features precisely is increasingly being exploited to develop and improve monofunctional catalysts. Striking effects might also be expected in the case of bifunctional catalysts, which are important in the hydrocracking of fossil and renewable hydrocarbon
S Monadjemi et al.
Environmental science & technology, 45(22), 9582-9589 (2011-09-29)
Photodegradation is seldom considered at the surface of vegetation after crop spraying. Chlorothalonil, a broad-spectrum foliar fungicide with a very widespread use worldwide, was considered. To represent the waxy upper layer of leaves, tests were performed within thin paraffin wax
Thushara Karunasekara et al.
Journal of chromatography. A, 1218(6), 809-816 (2011-01-07)
Partition coefficients for varied compounds were determined for the organic solvent-propylene carbonate biphasic partition system where the organic solvent is n-heptane, isopentyl ether or 1-octanol. These partition coefficient databases are analyzed using the solvation parameter model facilitating a quantitative comparison