Documentos Principais
1.04390
Supelco
n-Heptano
greener alternative
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinônimo(s):
Heptano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
205-563-8
NACRES:
NA.03
Ensaio:
≥99.3% (GC)
técnica(s):
HPLC: suitable
p.e.:
98 °C (lit.)
pressão de vapor:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
grau
isocratic
Ensaio
≥99.3% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
433 °F
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
resíduo de evaporação
≤2.0 mg/L
transmitância
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥80%
245 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
p.e.
98 °C (lit.)
pf
−91 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
solubilidade
0.05 g/L
densidade
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). O heptano é um solvente ambientalmente preferível em comparação ao hexano e, portanto, está alinhado com “Solventes e auxiliares mais seguros”. Clique aqui para obter mais informações.
Os solventes LiChrosolv® têm alto grau de transmitância UV, baixa contagem de partículas, baixa acidez e alcalinidade e baixo nível de resíduos de evaporação. Isso os torna adequados para separações reproduzíveis.
Aplicação
Destinado a aplicações em U/HPLC e LC-MS/MS.
Também relatado para uso como um componente da mistura de extração na triagem de drogas de abuso em amostras de urina por GC-MS.
Características e benefícios
  • adequação testada e especificada para UHPLC-MS e UHPLC-UV: para flexibilidade analítica
  • qualidade especificada na ionização por electrospray positiva e negativa (ESI) e espectrometria de massa por ionização química à pressão atmosférica (APCI-MS) para os limites de detecção mais baixos e confiança nas análises em todos os modos de MS importantes (teste 1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • perfil de impureza mais baixo: para linhas de base sem interferência (teste 2)
  • microfiltradas através de filtro de 0,2 μm (teste 3) para fornecer:
—uma longa vida útil para filtros e peças mecânicas de sistemas de HPLC
—risco reduzido de obstrução da coluna
  • embalados em frascos de vidro de borossilicato para minimizar a contaminação com íons metálicos
  • níveis mais baixos de impurezas de metais para minimizar a formação de aduto
—<nível mais baixo de 5ppb
  • de impurezas de polietilenoglicol (PEG) na linha de solventes UHPLC-MS (relação sinal/ruído PEG S/N < 50)
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,3%
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo na evaporação: ≤ 2,0 mg/l
Água: ≤ 0,005%
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Transmissão (em 210 nm): ≥ 50%
Transmissão (em 220 nm): ≥ 80%
Transmissão (a partir de 245 nm): ≥ 98%
Filtrado em filtro de 0,2 µm
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Heptano Technical
Supelco
HX0090
Heptano
Heptano suitable for HPLC, &#8805;96%
Sigma-Aldrich
592579
Heptano
Heptano Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv&#174;
Supelco
HX0078
Heptano
Heptano ReagentPlus&#174;, 99%
Sigma-Aldrich
H2198
Heptano
Heptane-1-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
492728
Heptane-1-13C
LC-MS/MS with atmospheric pressure chemical ionisation to study the effect of UV treatment on the formation of vitamin D3 and sterols in plants
Japelt RB, et al.
Food Chemistry, 129(1), 217-225 (2011)
Artigos
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
Protocolos
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks. Tonic and cola drinks decarbonized through ultrasonication, and coffee extracted through PTFE filter.
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets