Documentos Principais
5.89577
Sigma-Aldrich
Heptano
greener alternative
99%, anhydrous
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.22
grau:
anhydrous
Ensaio:
99%
p.e.:
98 °C (lit.)
pressão de vapor:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
433 °F
Lim. expl.
7 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
p.e.
98 °C (lit.)
pf
−91 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
greener alternative product
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C