ERMBF410EP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
10% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
qualidade
10% GTS 40-3-2
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see:https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/q/ERM-BF410EP/ERM-BF410ep-GTS-40-3-2-SOYA-BEAN-level-3-nominal-10-GMO/ERM-BF410ep
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)