ERMBF410AP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
0% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
qualidade
0% GTS 40-3-2
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/q/ERM-BF410AP/ERM-BF410ap-GTS-40-3-2-SOYA-BEAN-blank/ERM-BF410ap
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)