ERMBF410CP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
0.1% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
qualidade
0.1% GTS 40-3-2
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
food and beverages
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/q/ERM-BF410CP/ERM-BF410cp-GTS-40-3-2-SOYA-BEAN-level-1-nominal-0-1-GMO/ERM-BF410cp
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente