B29806
1-Benzyl-4-piperidone
99%
Sinônimo(s):
1-Benzyl-4-oxopiperidine
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
p.e.
134 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2
chave InChI
SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Spirocyclic furopyridines as haloperidol-sensitive σ receptor ligands.
- Multi-target-directed donepezil + propargylamine + 8-hydroxyquinoline (DPH) hybrids for the treatment of Alzheimer′s disease.
- Spiropiperidine iminohydantoin aspartyl protease inhibitors.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
71 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?