163333
Geraniol
98%
Sinônimo(s):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.31 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
~0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pb
229-230 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.1 g/L at 25 °C
densidade
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
chave InChI
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol