27470
(±)-Citronellal
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
207 °C (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
chave InChI
NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?