373753
(S)-(−)-Citronellal
96%
Sinônimo(s):
(−)-Citronellal, (3S)-3,7-Dimethyl-6-octenal
Ensaio
96%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D −15°, neat
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
densidade
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C[C@@H](C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
chave InChI
NEHNMFOYXAPHSD-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?