303461
(R)-(+)-β-Citronellol
95%
Sinônimo(s):
(+)-β-Citronellol, (R)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]19/D +5.3°, neat
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
112-113 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
chave InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-SNVBAGLBSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- (R)-(+)-β-citronellyl acetate by treating with vinyl acetate via trans esterification reaction using immobilized Rhizomucor miehei lipase as biocatalyst.
- (R)-(+)-citronellal and (R)-(+)-citronellic acid by the oxidation reaction.
- Citronellol aziridine by treating with 2,2,2-trichloroethoxysulfonamide by intermolecular olefin aziridination.
It can also be used as a starting material for the synthesis of (+)-integerrinecic acid lactone.
- Oxidation to form (R)-(+)-citronellal, an antifungal agent and (R)-(+)-citronellic acid.
- Intermolecular olefin aziridination with 2,2,2-trichloroethoxysulfonamide to form citronellol aziridine for ring-opening reactions.
- Series of reactions to form α2δ-ligands for treating generalized anxiety disorder and insomnia.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?