303488
(S)-(−)-β-Citronellol
≥97%
Sinônimo(s):
β-Rhodinol, (S)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −4.5°, neat
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
225-226 °C (lit.)
densidade
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
chave InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?