Key Documents
8.18378
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-ß-Citronellol
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(-)-ß-Citronellol, (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, ß-Rhodinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20O
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
231-415-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
240 °C
potência
3450 mg/kg LD50, oral (Rat)
2650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
109-111 °C/13 hPa
temperatura de transição
flash point 101 °C (DIN 51758)
densidade
0.855 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
chave InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Aplicação
  • Influence of foliar fertilizers application on the volatile composition of red wines: This research discusses how foliar fertilization impacts the levels of ß-citronellol in red wines, noting that enhanced foliar nutrition can lead to increased concentrations of this compound. The study also examines the role of yeast metabolism in alcoholic fermentation, providing insights beneficial to both academia and industry focused on agricultural practices and fermentation science (D Dimitrov et al., 2023).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -5.5 - -3.5 °
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - DIN 51758