Documentos Principais
8.14575
Sigma-Aldrich
Citronellal
for synthesis
Sinônimo(s):
Citronellal, 3.7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
203-376-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
14 hPa ( 88 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥93.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
202 °C
potência
2420 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.2-4.5 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
p.e.
208 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 77 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=CC[C@@H](CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
chave InChI
NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 93.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.851 - 0.854
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5