Documentos Principais
197335
Sigma-Aldrich
Triisopropyl borate
≥98%
Sinônimo(s):
Boric acid triisopropyl ester, Boron isopropoxide, Triisopropoxyborane
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CHO]3B
Número CAS:
Peso molecular:
188.07
Beilstein:
1701469
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
76 mmHg ( 75 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
Impurezas
1% isopropanol
índice de refração
n20/D 1.376 (lit.)
p.e.
139-141 °C (lit.)
densidade
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
chave InChI
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Trialkyl borate with good thermal properties.
Aplicação
Reagent used to ortho-borylate 1-substituted naphthalenes for Pd-catalyzed coupling with aryl halides.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis, 3478-3478 (2006)
Tetrahedron, 60, 4887-4893 (2004)
Yongtai Zheng et al.
Nature communications, 8(1), 100-100 (2017-07-26)
Photochromic molecules have shown much promise as molecular components of stimuli-responsive materials, but despite recent achievements in various photoresponsive materials, quantitative conversion in photochemical reactions in solids is hampered by the lack of intrinsic structural flexibility available to release stress