Documentos Principais
348635
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl) borate
99%
Sinônimo(s):
Boric acid tris(trimethylsilyl) ester, Tris(trimethylsiloxy)boron, tris(trimethylsiloxy)borane
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3SiO]3B
Número CAS:
Peso molecular:
278.38
Beilstein:
1772733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.386 (lit.)
p.e.
186 °C (lit.)
densidade
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OB(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27BO3Si3/c1-14(2,3)11-10(12-15(4,5)6)13-16(7,8)9/h1-9H3
chave InChI
YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fuqiang An et al.
Scientific reports, 9(1), 14108-14108 (2019-10-03)
Recently, high-energy density cells containing nickel-rich cathodes and silicon-based anodes have become a practical solution for increasing the driving range of electric vehicles. However, their long-term durability and storage performance is comparatively poor because of the unstable cathode-electrolyte-interphase (CEI) of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
348635-25G4061838119438
348635-100G4061838126733