Documentos Principais
418714
Sigma-Aldrich
Triphenyl borate
≥97%
Sinônimo(s):
NSC 806, Triphenoxyborane, Triphenyl ester boric acid
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5O)3B
Número CAS:
Peso molecular:
290.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97%
Formulário
solid
pf
98-101 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O(B(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15BO3/c1-4-10-16(11-5-1)20-19(21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
MDCWDBMBZLORER-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst involved in:
  • Multicomponent aziridination of aldehydes
  • Hetero-Diels-Alder reactions and Mukaiyama aldol condensation
  • Cross-metathesis of alkenes with 3-nitropropene
  • Asymmetric Claisen rearrangement of unactivated allyl vinyl ethers
  • Ethoxylation
  • Asymmetric aziridination of imines
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4