Documentos Principais
T70203
Sigma-Aldrich
Trimethoxyboroxine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H9B3O6
Número CAS:
Peso molecular:
173.53
Beilstein:
1709158
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
30 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
p.e.
130 °C (lit.)
pf
10 °C (lit.)
densidade
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COb1ob(OC)ob(OC)o1
InChI
1S/C3H9B3O6/c1-7-4-10-5(8-2)12-6(9-3)11-4/h1-3H3
chave InChI
ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)