901464
2,2′-Bi-1,3,2-dioxaborinane
≥95%
Sinônimo(s):
B2(pro)2, Propanediol diboron
Ensaio
≥95%
forma
powder or crystals
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
pf
156 °C
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C6H12B2O4/c1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8/h1-6H2
chave InChI
FOGDFVUQHQEIPV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Enantioselective alkene diboration is a valuable strategy for transforming unsaturated hydrocarbons into useful chiral building blocks.