901235
TBS-DHG Catalyst
≥95%
Sinônimo(s):
(2R,3S,4R)-2-(((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol, 6-Tertbutyldimethylsilyl-1,2-dihydroglucal
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C1([H])C([H])([H])O[C@@](C([H])([H])O[Si](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])([H])[C@](O[H])([H])[C@]1([H])O[H]
InChI
1S/C12H26O4Si/c1-12(2,3)17(4,5)16-8-10-11(14)9(13)6-7-15-10/h9-11,13-14H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-,11+/m1/s1
chave InChI
KKFGQPZYDWCKRC-MXWKQRLJSA-N
Descrição geral
Aplicação
Outras notas
- Carbohydrate-Catalyzed Enantioselective Alkene Diboration:Enhanced Reactivity of 1,2-Bonded Diboron Complexes
- Diols, α-Ketols, and Diones as 22π Components in [2+2+2] Cycloadditions of 1,6-Diynes via Ruthenium(0)-Catalyzed Transfer Hydrogenation
- Carbohydrate/DBU Cocatalyzed Alkene Diboration: Mechanistic Insight Provides Enhanced Catalytic Efficiency and Substrate Scope
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Enantioselective alkene diboration is a valuable strategy for transforming unsaturated hydrocarbons into useful chiral building blocks.