473286
Bis(catecholato)diboron
97%
Sinônimo(s):
2,2′-Bi-1,3,2-benzodioxaborole
Ensaio
97%
pf
189-196 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2ob(oc2c1)-b3oc4ccccc4o3
InChI
1S/C12H8B2O4/c1-2-6-10-9(5-1)15-13(16-10)14-17-11-7-3-4-8-12(11)18-14/h1-8H
chave InChI
WYBQOWXCLDXZNR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Arylboronic acids and esters are invaluable tools for the chemical community. These powerful reagents are used for a variety of transformations, most notably the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
473286-1G | 4061826732809 |
473286-5G | 4061833499122 |