Documentos Principais
525685
Sigma-Aldrich
Bis(hexylene glycolato)diboron
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H24B2O4
Número CAS:
Peso molecular:
253.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
98-102 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CC(C)(C)OB(O1)B2OC(C)CC(C)(C)O2
InChI
1S/C12H24B2O4/c1-9-7-11(3,4)17-13(15-9)14-16-10(2)8-12(5,6)18-14/h9-10H,7-8H2,1-6H3
chave InChI
UEBSWKNVDRJVHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Bis(hexylene glycolato)diboron can be used as a reagent:
  • To prepare aryl boronate esters via metal-catalyzed direct C-H borylation of aryl compounds.
  • In the chemoselective synthesis of C−C coupling products via nickel catalyzed coupling of primary and secondary alkyl halides.
  • In the nickel-catalyzed regioselective arylboration of terminal nonactivated alkenes to yield alkyl boranes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Nickel-catalyzed cross-coupling of unactivated alkyl halides using bis (pinacolato) diboron as reductant
X Hailiang, et al.
Chemical Science, 4(10), 4022-4029 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
525685-1G4061826705988
525685-5G