903965
Trimethylboroxine
50% THF solution
Sinônimo(s):
2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride, Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
índice de refração
n/D 1.3880
densidade
0.89962 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
B1(OB(OB(O1)C)C)C
InChI
1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3
chave InChI
GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Methylating agent for the methylation of various aromatic halides and C(sp3)−H bonds using palladium catalyst.
- Reagent in the preparation of polymer supported CBS (Corey, Bakshi, and Shibata) catalysts.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-5.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-21 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)