Documentos Principais
901062
Sigma-Aldrich
Pinacol (dichloromethyl) boronate
≥95%
Sinônimo(s):
1,3,2-Dioxaborolane, 2-(dichloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Dichloromethyl pinacol boronate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13BCl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
210.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
(Powder or Solid or Crystals or Semi-Solid or Liquid)
índice de refração
n/D 1.4511
densidade
1.1423
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C7H13BCl2O2/c1-6(2)7(3,4)12-8(11-6)5(9)10/h5H,1-4H3
chave InChI
GQFQFYFLABSDDS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Pinacol (dichloromethyl) boronate is a general reagent that was employed by Prof. Greg C. Fu and coworkers to achieve the iterative synthesis of asymmetric (secondary) alkyl boronate esters. These can be further derivatized through a growing suite of chemical transformations developed in the last decade (cross coupling, oxidation, amination, halogenation) that proceed with stereochemical fidelity.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
94 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)