Documentos Principais
156477
Sigma-Aldrich
4-(Dimetilamino)benzaldeído
ACS reagent, 99%
Sinônimo(s):
Reagente de Ehrlich
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Beilstein:
606802
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
resíduo de ignição
≤0.1%
pf
72-75 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: passes test (APHA ≤60)
hydrochloric acid: passes test
λmin
369 nm
λmax
385 nm
grupo funcional
aldehyde
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
chave InChI
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Forma produtos de condensação coloridos (bases de Schiff) com pirróis e aminas primárias.
Forma produtos de condensação coloridos (bases de Schiff) com pirróis e aminas primárias.
O 4-(dimetilamino)benzaldeído foi usado no preparo de trans-4-dimetilamino-4′-nitroestilbeno.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
327.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
164 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
J Mahmood et al.
Radiation research, 179(2), 125-134 (2012-12-15)
Exposure of civilian populations to radiation due to accident, war or terrorist act is an increasing concern. The lung is one of the more radiosensitive organs that may be affected in people receiving partial-body irradiation and radiation injury in lung
Journal of the American Chemical Society, 116, 3760-3760 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6038-6038 (1994)
Excited and ground state conformations of p-dimethylamino-benzaldehyde and p-dimethylaminoacetophenone.
Dobkowski J, et al.
Journal of Luminescence, 27(4), 339-355 (1982)
Vladislav Papper et al.
Journal of fluorescence, 28(1), 13-19 (2014-08-12)
N,N-dimethyl-N'-picryl-4,4'-stilbenediamine (DMPSDA) was prepared, purified and crystallised in a form of black lustrous crystals, and its absorption and fluorescence spectra were recorded in cyclohexane, acetonitrile and dimethyl sulfoxide. Non-emissive intramolecular charge transfer state (ICT) was clearly observed in this molecule