Documentos Principais
857319
Sigma-Aldrich
Chloramine-T hydrate
95%
Sinônimo(s):
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO2N(Cl)Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
227.64 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
167-170 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;/h2-5H,1H3;;1H2/q-1;+1;
chave InChI
BXSDMMPOQRECKB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A review.
Capable of oxidative cyclization to produce various heterocycles.
Nitrene source for aziridinations and aminohydroxylations.
Reactant for:
  • Preparation of factor Xa inhibitors as novel anticoagulants
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ines Sherifi et al.
Scientific reports, 10(1), 14030-14030 (2020-08-21)
Tissue-engineered grafts may be useful in Anterior Cruciate Ligament (ACL) repair and provide a novel, alternative treatment to clinical complications of rupture, harvest site morbidity and biocompatibility associated with autografts, allografts and synthetic grafts. We successfully used supercritical carbon dioxide
J. Sci. Ind. Res., 49, 13-13 (1990)
Brandt, P. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 8013-8020 (2000)
Jeong, J. U. et al
Journal of the American Chemical Society, 120, 6844-6844 (1998)
Li, G. et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 35, 451-451 (1996)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
857319-100G4061835555581
857319-1KG4061833032213
857319-5G4061833032220