31224
Chloramine T trihydrate
reag. Ph. Eur., 98.0-103.0%
Sinônimo(s):
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
Ensaio
98.0-103.0%
Impurezas
≤1.5% insoluble in ethanol
pH
8-10 (20 °C, 5%)
pf
167-170 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
chave InChI
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- A reagent for chlorination in drinking water treatment.
- A dehydrogenating agent for the oxidative dehydrogenation of aromatic aldehyde phenylhydrazones to synthesize nitrile imines.
- The nitrene source for the aziridination of alkenes and the amidation of cyclic ethers.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
377.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
192 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?