grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lead
Impurezas
≤0.02% Insoluble matter in dilute HOAc
traços de ânion
NO3- and NO2-: ≤0.005%
chloride (Cl-): ≤0.002%
traços de cátion
Ca: ≤0.01%
Cd: ≤0.002%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.003%
cadeia de caracteres SMILES
[PbH2++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Pb/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?