Documentos Principais
1.02424
Supelco
Chloramine T trihydrate
extra pure
Sinônimo(s):
Chloramine T trihydrate, Tosylchloramide sodium, N-Chloro-4-toluenesulfonamide sodium salt, Chlorine bleaching solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7ClNNaO2S · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
281.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
204-854-7
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
98.0-103.0% (iodometric)
Formulário
solid
potência
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤2% Matter insoluble in ethanol
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
150 g/L
densidade volumétrica
540‑680 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=NCl)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
chave InChI
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (iodometric): 98.0 - 103.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution: passes test
pH-value (5 %; water): 8.0 - 10.0
Matter insoluble in ethanol: ≤ 2 %
ortho compounds: passes test
Residual solvents (ICH Q3C): excluded by manufactoring process
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
377.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
192 °C - closed cup