23270
Chloramine T trihydrate
purum p.a., for the detection of halogens and bromate, ≥98.0% (RT)
Sinônimo(s):
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (RT)
qualidade
for the detection of halogens and bromate
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
167-170 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
chave InChI
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Enhancement of Photocatalytic and Antimicrobial Potential: Research into nanocomposites loaded with Chloramine T trihydrate has shown enhanced photocatalytic and antimicrobial properties, suggesting applications in material sciences and environmental engineering (Elkodous et al., 2020).
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
377.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
192 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?