310646
Bismuth(III) subnitrate
98%
Sinônimo(s):
Bismuth(III) nitrate basic, Bismuth(III) oxynitrate, Bismuthyl nitrate
Ensaio
98%
forma
powder or crystals
cadeia de caracteres SMILES
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
chave InChI
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1