B0426
Bismuth subnitrate
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Bismuth(III) subnitrate, Bismuth(III) nitrate basic, Bismuth(III) oxynitrate, Bismuthyl nitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Formulário
powder
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
chave InChI
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?