19022
Sodium 1-butanesulfonate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
1-Butanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
solid
qualidade
LiChropur™
peso molecular
160.17 g/mol
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
pf
>300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
adequação
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Buffer component in high-performance liquid chromatography (HPLC) for arsenic speciation.
- Mobile phase component in reverse-phase column for arsenic speciation.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)