Key Documents
8.41661
Sigma-Aldrich
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Sinônimo(s):
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
219-201-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
pf
>310 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (ex Na): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3