Documentos Principais
1.02047
Supelco
Hidróxido de cálcio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Hidróxido de cálcio
About This Item
Fórmula linear:
Ca(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
74.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
Número do índice EC:
215-137-3
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥96.0% (acidimetric)
Formulário
solid
potência
7340 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.03% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
pf
550 °C (decomposition)
solubilidade
1.7 g/L
densidade
2.24 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
400 kg/m3
traços de ânion
carbonate (CO32-): ≤3.0% (as CaCO3)
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.1%
traços de cátion
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.5%
Na: ≤0.05%
Sr: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca+2].[O-H].[O-H]
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
chave InChI
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Síntese e utilização de área de superfície específica alta modificada por poliol Ca(OH)(2): Esta pesquisa explora as propriedades aprimoradas do hidróxido de cálcio quando modificado para aplicações de área de superfície elevada, crucial em aplicações ambientais e de ciência de materiais, particularmente no controle de poluição e compostos de materiais avançados. (Yan et al., 2024).
Ligação
Substitui: CX0220; CX0220-1
Nota de análise
Teor (acidimétrico): ≥ 96,0%
Substâncias insolúveis em ácido clorídrico: ≤ 0,03%
Carbonato (como CaCO₃): ≤ 3,0%
Cloreto (Cl): ≤ 0,005%
Compostos de enxofre (como SO₄): ≤ 0,1%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,003%
Fe (ferro): ≤ 0,05%
K (potássio): ≤ 0,05%
Mg (magnésio): ≤ 0,5%
Na (sódio): ≤ 0,05%
Sr (estrôncio): ≤ 0,05%
Em conformidade com as normas da ACS, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1