Key Documents
1.18303
Supelco
Sal sódico de ácido butano-1-sulfônico
for ion pair chromatography LiChropur
Sinônimo(s):
Sal sódico de ácido butano-1-sulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
219-201-1
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (acidimetric)
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
transmitância
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.0-7.0 (100 g/L in H2O)
pf
>310 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O sal sódico de ácido butano-1-sulfônico é comumente usado como reagente de emparelhamento de íons na cromatografia de pares de íons (IPC).
Aplicação
O sal sódico de ácido butano-1-sulfônico pode ser usado como umagente de par iônico na determinação de aminas biogênicas (BA):
  • Em tomate por cromatografia de par iônico acoplada aum detector potenciométrico.
  • Embebidas alcoólicas por HPLC acoplado a um detector potenciométrico paracontrole de qualidade de alimentos.
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3