Documentos Principais
8.41036
Sigma-Aldrich
Sal sódico de ácido decano-1-sulfônico
for synthesis
Sinônimo(s):
Sal sódico de ácido decano-1-sulfônico, 1-Decanossulfonato de sódio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H21NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
244.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
236-525-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
>300 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
chave InChI
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Teor (acidimétrico após troca iônica): ≥ 98,0%
Identidade (IV): passa no teste
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3