1.18304
Sal sódico de ácido pentano-1-sulfônico
for ion pair chromatography LiChropur™
Sinônimo(s):
Sal sódico de ácido pentano-1-sulfônico
Ensaio
≥99% (acidimetric)
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
perda
≤2% loss on drying, 1200°C; 4h; vacuum
transmitância
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
densidade volumétrica
390 kg/m3
adequação
passes test for identity (IR)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCC
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
chave InChI
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- método para determinar a gencitabina e seu metabólito, dFdU.
- Análise de padrões alcaloides.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3