1.18306
Sal sódico de ácido heptano-1-sulfônico
for ion pair chromatography LiChropur™
Sinônimo(s):
Sal sódico de ácido heptano-1-sulfônico
Ensaio
≥99% (acidimetric)
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
transmitância
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
>300 °C
densidade volumétrica
391 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2