Documentos Principais
H2766
Sigma-Aldrich
1-heptanossulfonato de sódio
Sinônimo(s):
Ácido 1-heptanossulfônico
About This Item
Fórmula linear:
C7H15O3SNa
Número CAS:
Peso molecular:
202.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic (oragnic)
Nível de qualidade
descrição
anionic
Formulário
powder
peso molecular
202.25 g/mol
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Impurezas
<2.0% water (Karl Fischer)
pf
300  °C (572 °F)
solubilidade
H2O: ≥100 mg/mL
traços de cátion
Na: 10.8-12.0 % (w/v) (anhydrous)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O 1-heptanossulfonato de sódio pertence ao grupo de tensoativos alquilsulfonato de sódio. Ele tem um grupo cabeça -SO?3 com sódio e uma cadeia alquílica ligada ao grupo cabeça. O 1-heptanossulfonato de sódio tem um valor de concentração micelar crítica de 0,302 mol/dm3.
O 1-heptanossulfonato de sódio, também conhecido como heptanossulfonato de sódio, é um composto versátil comumente usado em experimentos de laboratório e pesquisas bioquímicas. Ele atua como um agente de emparelhamento de íons, surfactante e tampão, desempenhando um papel crucial em várias aplicações. Na bioquímica, ela ajuda em tarefas como purificação de proteínas e separação de ácidos nucleicos, reduzindo a tensão superficial para uma melhor mistura. Ele também serve como agente quelante para análise de íons metálicos e atua como um tampão em experimentos biológicos. O 1-heptanossulfonato de sódio é a opção preferida em análises de HPLC e eletroforese capilar de alto desempenho, auxiliando na separação de analitos com carga positiva em compostos orgânicos e inorgânicos, desde produtos farmacêuticos até pesquisas de peptídeos.
Aplicação
O 1-heptanossulfonato de sódio foi usado como um componente de tampão de fase móvel para pré-equilíbrio de coluna de cromatografia líquida de alta eficiência.
Reagente de pareamento iônico para HPLC, inclusive análises de peptídeos e proteínas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O 1-heptanossulfonato de sódio atua como um reagente de pareamento iônico para análise de epinefrina e norepinefrina em cromatografia de pareamento iônico (IPC).
Características e benefícios
  • Ideal para pesquisas em biologia celular e bioquímica
  • Produto químico de alta pureza adequado para várias aplicações de pesquisa
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Validated HPLC-Fl method for the analysis of S-adenosylmethionine and S-adenosylhomocysteine biomarkers in human blood
Albu C, et al.
Journal of Fluorescence, 23(3), 381-386 (2013)
Determination of S-adenosylmethionine and S-adenosylhomocysteine from human blood samples by HPLC-FL
Birsan C, et al.
Analytical Letters, 41(10), 1720-1731 (2008)
Analysis of catecholamines in urine by unique LC/MS suitable ion-pairing chromatography
Bergmann ML, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1057(2), 118-123 (2017)
A R Calhoun et al.
Journal of colloid and interface science, 309(2), 505-510 (2007-03-03)
Measurements have been made to determine the solubility of ethane, C2H6, in aqueous solutions of four different surfactants of the linear alkanesulfonate class at 25 degrees C. The surfactants, sodium 1-pentanesulfonate, sodium 1-hexanesulfonate, sodium 1-heptanesulfonate, and sodium 1-octanesulfonate, all share
Takeshi Oshizaka et al.
International journal of pharmaceutics, 475(1-2), 292-297 (2014-08-27)
Skin concentrations of topically administered compounds need to be considered in order to evaluate their efficacies and toxicities. This study investigated the relationship between the skin permeation and concentrations of compounds, and also predicted the skin concentrations of these compounds