Documentos Principais
1.12292
Sigma-Aldrich
1-octanossulfonato de sódio
for surfactant tests
Sinônimo(s):
1-octanossulfonato de sódio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
216.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
226-195-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
>300 °C
densidade volumétrica
345 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Melhoria do método de determinação de comprimidos de acarbose por cromatografia líquida de alta eficiência com detector de array de diodos: Este estudo aprimora as metodologias de HPLC usando Sulfonato de 1-octano para a análise de comprimidos de acarbose, enfatizando a precisão e confiabilidade melhoradas nos testes farmacêuticos (S XU, 2017).
  • Determinação simultânea de fangchinoline e tetrandrine em granulados Qi-Fang-Xi-Bi por RP-HPLC: Demonstra a utilidade do Sulfonato de 1-octano na melhoria da separação cromatográfica dos componentes tradicionais da medicina chinesa, fornecendo uma base para um melhor controle de qualidade na medicina herbal (XG Lu et al., 2015).
  • Aplicação de HPLC achiral-chiral bidimensional para separação de enantiômeros de fenilalanina e triptofano: O uso do Sulfonato de 1-octano facilitou a separação enantiosseletiva de aminoácidos, crítica para a análise farmacêutica de suplementos dietéticos (A Lomenova et al., 2021).
Nota de análise
Teor (alcalimétrico, calculado em substância seca): ≥99,0%
Identidade (espectro IV): em conformidade
pH (100 g/l, água): 5,8-7,5
Teste de TLC: em conformidade
Perda na secagem (120 °C; 4 h; vácuo): ≤2,0%
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2