Documentos Principais
1.18305
Supelco
Sal sódico de ácido hexano-1-sulfônico
for ion pair chromatography LiChropur
Sinônimo(s):
Sal sódico de ácido hexano-1-sulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
220-601-3
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (acidimetric)
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
perda
≤2 loss on drying, 120°C; 4h; vacuum
transmitância
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
adequação
passes test for identity (IR)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCC
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O sal de sódio do ácido hexano-1-sulfônico é um reagente de par iônico comumente usadoem cromatografia de par iônico. Ele é usado como um reagente de par iônico para gerarequilíbrio neutro com os analitos, resultando em maior retenção e melhorada separação durante a análise cromatográfica.
Aplicação
O sal de sódio do ácido hexano-1-sulfônico pode ser usado como:
  • Parte da composição da fase móvel em um método de indicação de estabilidade de HPLC para a determinação simultânea de vitaminas solúveis em água e conservantes.
  • Componente tampão em um método de cromatografia líquida de ultra desempenho (UPLC) de fase reversa para a determinação simultânea de fosfato de sitagliptina mono-hidratado e cloridrato de metformina em formas de dosagem farmacêutica.
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2