52862
1-hexanossulfonato de sódio
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Ácido 1-hexanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
solid
qualidade
LiChropur™
peso molecular
206.24 g/mol
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
adequação
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?