52864
Sodium 1-hexanesulfonate solution
suitable for ion pair chromatography, concentrate, LiChropur™, ampule
Sinônimo(s):
1-Hexanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
qualidade
LiChropur™
ampule
embalagem
ampule of 25 mL
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 0.07
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 500 nm Amax: 0.01
adequação
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?