74882
Sodium 1-octanesulfonate monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
1-Octanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
forma
sheet
qualidade
LiChropur™
peso molecular
234.29 g/mol
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
pf
≥300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
adequação
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Because reversed-phase HPLC is primarily dependent on hydrophobic interactions between the stationary phase and analyte, ion pairing is occasionally necessary to obtain sufficient retention of polar, ionizable compounds.