75073
Sodium octyl sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Octyl sulfate sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
crystals
qualidade
LiChropur™
peso molecular
232.27 g/mol
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
pf
195 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
adequação
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- For the retention of catechols in reversed-phase high-performance liquid chromatography of catecholamines and their congeners.
- For the separation of asymmetric dimethylhydrazine (ADMH) and its decomposition products using ion-pair chromatography.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)