86853
Bissulfato de tetrabutilamônio
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Hidrogenossulfato de tetrabutilamônio
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cationic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
≥99.0%
Formulário
crystals
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
pf
171-174 °C
traços de ânion
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 0.06
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
adequação
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
348.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
175.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Because reversed-phase HPLC is primarily dependent on hydrophobic interactions between the stationary phase and analyte, ion pairing is occasionally necessary to obtain sufficient retention of polar, ionizable compounds.